4-Hydroxybutanone 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Hydroxy-2-butanone, 4-Hydroxybutan-2-one
L11456.14 L11456.22
L11456.14EA 57.8 EUR InStock
L11456.14 L11456.22
4-Hydroxybutanone 95%
4-Hydroxybutanone
Purity: 95% CAS No.: 590-90-9 Molecular Formula: C4H8O2 Formula Weight: 88.11 Flash Point: 89°(192°F) Refractive Index: 1.4310 Boiling Point: 73-76°/12mm Beilstein Reference: 1737666 MDL No.: MFCD00059005
Formule: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Point d'ébullition: 73…76 °C (12 mmHg)
Densité: 1.020
Point d'éclair: 89 °C (192 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059005
Numéro CAS: 590-90-9
EINECS: 209-693-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité