Hydroxyacétone 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L15008.22 L15008.36
L15008.22EA 31.3 EUR InStock
L15008.22 L15008.36
Hydroxyacétone 95%
Hydroxyacétone
Purity: 95% CAS No.: 116-09-6 Molecular Formula: C3H6O2 Formula Weight: 74.08 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 56°(132°F) Refractive Index: 1.4250 Odour: Characteristic pH: 3.4 Melting Point: -17° Boiling Point: 145-146° Beilstein Reference: 605368 Merck Reference: 14,65 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00004669
Formule: C₃H₆O₂
MW: 74,08 g/mol
Point d'ébullition: 145…146 °C
Point de fusion: –17 °C
Densité: 1.080
Point d'éclair: 56 °C (132 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004669
Numéro CAS: 116-09-6
EINECS: 204-124-8
ONU: 1224
ADR: 3,III
Merck Index: 14,65
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité