3-Mercaptobutanone ≥98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Mercapto-3-butanone, 3-Mercapto-2-butanone
Stabilization: Stabilised with calcium carbonate
B22494.06 B22494.14
B22494.06EA 51.3 EUR InStock
B22494.06 B22494.14
3-Mercaptobutanone ≥98% stabilisé
3-Mercaptobutanone
Stabilized with 0.1% Calcium carbonate
Purity: 98% CAS No.: 40789-98-8 Molecular Formula: C4H8OS Formula Weight: 104.17 Storage Temperature: -30°C to -10°C Flash Point: 47°(117°F) Refractive Index: 1.4750 Boiling Point: 50°/18mm UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00085206
Formule: C₄H₈OS
MW: 104,17 g/mol
Point d'ébullition: 50 °C (18 mmHg)
Densité: 1.015
Point d'éclair: 47 °C (117 °F)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00085206
Numéro CAS: 40789-98-8
EINECS: 255-082-2
ONU: 1224
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité