2,3-Pentanedione 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Pentane-2,3-dione
221470250 221471000 221475000
ACRO221470250EA 33.5 EUR InStock
ACRO221470250 ACRO221471000 ACRO221475000
2,3-Pentanedione 97%
2,3-Pentanedione
Formule: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Point d'ébullition: 110…112 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –52 °C
Densité: 0.958 g/cm³
Point d'éclair: 18 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009313
Numéro CAS: 600-14-6
EINECS: 209-984-8
ONU: 1224
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4020 to 1.4060 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité