2,4-Nonanedione ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L01151.06 L01151.14
L01151.06EA 116 EUR InStock
L01151.06 L01151.14
2,4-Nonanedione ≥98%
2,4-Nonanedione
Purity: 98+% CAS No.: 6175-23-1 Molecular Formula: C9H16O2 Formula Weight: 156.23 Refractive Index: 1.4608 Boiling Point: 100-103°/19mm MDL No.: MFCD00015276
Formule: C₉H₁₆O₂
MW: 156,22 g/mol
Point d'ébullition: 100…103 °C (19 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015276
Numéro CAS: 6175-23-1
EINECS: 228-219-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité