Acétylacétone, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: ACAC, 2,4-Pentanedione
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.09600.0100 1.09600.0500
1.09600.0100EA 42 EUR InStock
1.09600.0100 1.09600.0500
Acétylacétone, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Acetylacetone
Formule: CH₃COCH₂COCH₃
MW: 100,12 g/mol
Point d'ébullition: 140.4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –23 °C
Densité: 0.96945 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008787
Numéro CAS: 123-54-6
EINECS: 204-634-0
ONU: 2310
ADR: 3 (6.1),
Merck Index: 13,00083
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c85a64bf9c7997e9ab03e421a93e7c71e57b8a3&vid=134ed3029693deef3759692be256c57b3a58b087&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 200 g/l (20 °C)
Melting Point -23 °C
Molar Mass 100.12 g/mol
Boiling Point 138 - 140 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 9 hPa (20 °C)
Flash Point 34 °C
Explosion Limit 2.4 - 11.4 %(V)
Density 0.97 g/cm3 (20 °C)
pH 6 (200 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 340 °C
Evaporation number 20
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité