Acétylacétone ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Synonyms: ACAC
20092.230EA 88.7 EUR InStock
20092.230
Acétylacétone ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Acétylacétone
Formule: CH₃COCH₂COCH₃
MW: 100,12 g/mol
Point d'ébullition: 140,4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –23 °C
Densité: 0,96945 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 30 °C
Numéro MDL: MFCD00008787
Numéro CAS: 123-54-6
ONU: 2310
ADR: 3 (6.1),III
Merck Index: 13,00083
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/15/18/721518.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.0 %
Evaporation residue Max. 50 ppm
Water Max. 0.2 %
Cu (Copper) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm
Pb (Lead) Max. 1 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité