Acétonylacétone 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
102400050 102401000 102402500 102400010
ACRO102400050EA 19.1 EUR InStock
ACRO102400050 ACRO102401000 ACRO102402500 ACRO102400010
Acétonylacétone 97%
Acétonylacétone
Formule: C₆H₁₀O₂
Point d'ébullition: 185…193 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –6 °C
Densité: 0.973 g/cm³
Point d'éclair: 78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008792
Numéro CAS: 110-13-4
EINECS: 203-738-3
Merck Index: 13,00072
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
BSC Certification Passes
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité