Acétonylacétone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B25686.22EA 81.4 EUR InStock
B25686.22 B25686.36 B25686.14
Acétonylacétone ≥97%
Acétonylacétone
Formule: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Point d'ébullition: 192…193 °C
Point de fusion: –6 °C
Densité: 0,976
Point d'éclair: 78 °C (172 °F)
Numéro MDL: MFCD00008792
Numéro CAS: 110-13-4
Merck Index: 14,71
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité