3,4-Hexanedione 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO293270250EA 30.6 EUR InStock
ACRO293270250 ACRO293272500
3,4-Hexanedione 96%
3,4-Hexanedione
Formule: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Point d'ébullition: 129 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –10 °C
Densité: 0,941 g/cm³
Point d'éclair: 29 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00010237
Numéro CAS: 4437-51-8
ONU: 1224
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4090 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Specific gravity (25°C) 0.93 to 0.95
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité