3,5-Heptanedione 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
411260050 411260250
ACRO411260050EA 55.3 EUR InStock
ACRO411260050 ACRO411260250
3,5-Heptanedione 99%
3,5-Heptanedione
Formule: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17 g/mol
Point d'ébullition: 172…173 °C (711 mmHg)
Densité: 0.945 g/cm³
Point d'éclair: 57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015186
Numéro CAS: 7424-54-6
EINECS: 231-054-5
ONU: 1224
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4540 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité