3,5-Heptanedione ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A18165.06 A18165.14
A18165.06EA 76.3 EUR InStock
A18165.06 A18165.14
3,5-Heptanedione ≥98%
3,5-Heptanedione
Formule: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17 g/mol
Point d'ébullition: 175…177 °C
Densité: 0.8
Point d'éclair: 57 °C (134 °F)
Numéro MDL: MFCD00015186
Numéro CAS: 7424-54-6
ONU: 1224
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité