Diacétyle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2,3-Butanedione
107650050 107651000 107655000
ACRO107650050EA 37.2 EUR InStock
ACRO107650050 ACRO107651000 ACRO107655000
Diacétyle 99%
Diacétyle
Formule: C₄H₆O₂
MW: 86,09 g/mol
Point d'ébullition: 190 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 4…2 °C
Densité: 0.985 g/cm³
Point d'éclair: 7 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008756
Numéro CAS: 431-03-8
EINECS: 207-069-8
ONU: 2346
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02985
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3910 to 1.3990 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific gravity (20°C) 0.98 to 0.99
Suitability (for Cu + Fe determination) Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité