Diacétyle, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 2,3-Butanedione
M-Clarity™ quality level = MQ100
11038-1ML-F 11038-5ML-F
11038-1ML-FEA 47 EUR InStock
11038-1ML-F 11038-5ML-F
Diacétyle, Supelco®
Diacétyle
Formule: C₄H₆O₂
MW: 86,09 g/mol
Point d'ébullition: 190 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –2 °C
Densité: 0.9904 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 9 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008756
Numéro CAS: 431-03-8
EINECS: 207-069-8
ONU: 2346
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02985
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48d024113967a26b0172df56c89475593c6607e4&vid=406054f88106ad0dd6e33ff06201653181cdb620&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité