Acétate de sec-butyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L13892.14 L13892.22
L13892.14EA 30.6 EUR InStock
L13892.14 L13892.22
Acétate de sec-butyle ≥98%
Acétate de sec-butyle
Purity: 98% CAS No.: 105-46-4 Molecular Formula: C6H12O2 Formula Weight: 116.16 Flash Point: 16°(60°F) Refractive Index: 1.3890 Melting Point: -99° Boiling Point: 111-112° Beilstein Reference: 1720689 Merck Reference: 14,1536 UN No.: 1123 MDL No.: MFCD00009328
Formule: C₆H₁₂O₂
Point d'ébullition: 111…112 °C
Point de fusion: –99 °C
Densité: 0.872
Point d'éclair: 16 °C (60 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009328
Numéro CAS: 105-46-4
EINECS: 203-300-1
ONU: 1123
ADR: 3,III
Merck Index: 14,1536
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité