Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acétate de tert-butyle

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERCA10015720EA 74.4 EUR InStock
EHERCA10015720
Acétate de tert-butyle
Acétate de tert-butyle


Formule: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Point d'ébullition: 98 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 90…97 °C
Densité: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 15 °C
Numéro MDL: MFCD00008807
Numéro CAS: 540-88-5
ONU: 1123
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01536
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité