Acétate d'isopropyle
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: Isopropyle acétate
PROOCHE161EA 290 EUR InStock
PROOCHE161
Acétate d'isopropyle
Acétate d'isopropyle
Formule: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Point d'ébullition: 85 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –62 °C
Densité: 0,8732 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 4 °C
Numéro MDL: MFCD00008877
Numéro CAS: 108-21-4
ONU: 1220
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05225
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité