Acétate d'isopropyle, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
90871-5ML-F 90871-10ML-F
90871-5ML-FEA 168 EUR InStock
90871-5ML-F 90871-10ML-F
Acétate d'isopropyle, Supelco®
Acétate d'isopropyle
Formule: C₅H₁₀O₂
Point d'ébullition: 85 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –62 °C
Densité: 0.8732 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008877
Numéro CAS: 108-21-4
EINECS: 203-561-1
ONU: 1220
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05225
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc9f627c06706c8755351d0296df4373d72bfdb9&vid=dbe27f0eafeb601824606219eea2d4e5406cf1f4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité