n-Butyle acétate 99.5+% pour utilisation électronique (MOS) sans résidu
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO327850010EA 61.2 EUR InStock
ACRO327850010
n-Butyle acétate 99.5+% pour utilisation électronique (MOS) sans résidu
n-Butyle acétate
Formule: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
MW: 116,16 g/mol
Point d'ébullition: 126 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –78 °C
Densité: 0,88 g/cm³
Point d'éclair: 27 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00009445
Numéro CAS: 123-86-4
ONU: 1123
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01534
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/18/94/721894.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
GC ≥99.50 %
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Arsenic (As) ≤0.01 ppm
Barium (Ba) ≤0.01 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.02 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm
Acidity (CH3COOH) ≤0.01 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité