n-Butyle acétate, EMPLURA®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01974.2500
1.01974.2500EA 93.1 EUR InStock
1.01974.2500
n-Butyle acétate, EMPLURA®, Supelco®
n-Butyle acétate
Formule: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
Point d'ébullition: 126 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –76 °C
Densité: 0.875 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 25 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009445
Numéro CAS: 123-86-4
EINECS: 204-658-1
ONU: 1123
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01534
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=403329de943f8cb2ea6cd9d73ee35957d2140aa7&vid=682ab82de177b2985e94089408f7efebde59926d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité