n-Butyle acétate
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCHE131EA 290 EUR InStock
PROOCHE131
n-Butyle acétate
n-Butyle acétate
Formule: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
MW: 116,16 g/mol
Point d'ébullition: 126 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –76 °C
Densité: 0,875 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 25 °C
Numéro MDL: MFCD00009445
Numéro CAS: 123-86-4
ONU: 1123
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01534
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/18/94/721894.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité