Acétate de décyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Acetic acid decyl ester
A18814.0B A18814.30
A18814.0BEA 105 EUR InStock
A18814.0B A18814.30
Acétate de décyle ≥98%
Acétate de décyle
Purity: 98% CAS No.: 112-17-4 Molecular Formula: CH3CO2(CH2)9CH3 Formula Weight: 200.32 Flash Point: 125°(257°F) Refractive Index: 1.4270 Boiling Point: 244° Beilstein Reference: 1762123 MDL No.: MFCD00026538
Formule: C₁₂H₂₄O₂
MW: 200,32 g/mol
Point d'ébullition: 244 °C
Densité: 0.867
Point d'éclair: 125 °C (257 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026538
Numéro CAS: 112-17-4
EINECS: 203-942-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité