Ethyle acétate 99.5% pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
232110010 232110025 232110050 232110250
232110010.EA 48.5 EUR InStock
232110010. 232110025. 232110050. 232110250.
Ethyle acétate 99.5% pour analyses
Ethyl acetate
Formule: CH₃COOC₂H₅
Point d'ébullition: 75…78 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –83.5 °C
Densité: 0.902 g/cm³
Point d'éclair: –4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009171
Numéro CAS: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
ONU: 1173
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=1e605bc1c5a21336b4d235f89449db65f680b408&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity/alkalinity ≤0.0005 meq/g corresp. 0.003% HOAc
Substance darkened by H2SO4 ≤10 APHA
Aluminium (Al) ≤0.5 ppm
Barium (Ba) ≤0.1 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.02 ppm
Cobalt (Co) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm
E/E ≤0.1 %
Methanol ≤0.1 %
Methyl acetate ≤0.1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité