Ethyle acétate ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L10925.AK L10925.AU L10925.0F
L10925.AKEA 25.3 EUR InStock
L10925.AK L10925.AU L10925.0F
Ethyle acétate ≥99%
Ethyl acetate
Purity: 99% CAS No.: 141-78-6 Molecular Formula: C4H8O2 Formula Weight: 88.11 Flash Point: -3°(26°F) Refractive Index: 1.3720 Odour: Sweet Melting Point: -84° Boiling Point: 76-77° Beilstein Reference: 506104 Merck Reference: 14,3757 UN No.: 1173 MDL No.: MFCD00009171
Formule: CH₃COOC₂H₅
Point d'ébullition: 76…77 °C
Point de fusion: –84 °C
Densité: 0.902
Point d'éclair: –3 °C (26 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009171
Numéro CAS: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
ONU: 1173
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119475103-46
Merck Index: 14,3757
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=1e605bc1c5a21336b4d235f89449db65f680b408&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité