L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Station de pointes de pipette, Corning® DeckWorks™
Fournisseur: Corning
4141 4142 4143 4144
CORN4141EA 377.18 EUR InStock
CORN4141 CORN4142 CORN4143 612-4196
Station de pointes de pipette, Corning® DeckWorks™
Pointes de pipettes
These tip stations maximise bench space while minimising plastic waste. The stations contain 960 tips, available in extended length 10 µl and traditional 200 µl sizes.
  • Stations de pipetage multi-canaux et monocanal
  • Conception de plateau à 5 couches (2×96) adaptée au format de la plaque de micro-titrage
  • Plate-forme de pipetage stable s'adapte facilement aux environnements de hotte stérile
  • Couvercles pouvant être clipsés pour exposer un côté (96 pointes) uniquement
Les applications incluent les procédures pré et post PCR, la culture cellulaire et lesMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité