Éthyle acétate, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, NF, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Danger
Synonyms: Acetic acid ethyl ester
1.00864.1000 1.00864.2500 1.00864.6010 1.00864.6025 1.00864.9181
1.00864.1000EA 79.6 EUR InStock
1.00864.1000 1.00864.2500 1.00864.6010 1.00864.6025 1.00864.9181
Éthyle acétate, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, NF, SAFC®
Ethyl acetate
Formule: CH₃COOC₂H₅
MW: 88,11 g/mol
Point d'ébullition: 77.1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –83 °C
Densité: 0.902 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009171
Numéro CAS: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
ONU: 1173
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité