Ethyle acétate, LiChrosolv® pour HPLC, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00868.1000 1.00868.2500 1.00868.9010 1.00868.9185 1.00868.4000
1.00868.1000EA 99.7 EUR InStock
1.00868.1000 1.00868.2500 1.00868.9010 1.00868.9185 1.00868.4000
Ethyle acétate, LiChrosolv® pour HPLC, Supelco®
Ethyl acetate
With their high degree of UV transmittance, low particle count, low acidity and alkalinity and low evaporation residue level, LiChrosolv® solvents are ideal for reproducible separations. Since separations are normally carried out under gradient conditions in analytical HPLC, we offer solvents in "gradient grade" as well as "isocratic grade". This enables to minimize the gradient effect of the solvent involved.
Formule: CH₃COOC₂H₅
Point d'ébullition: 77.1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –83 °C
Densité: 0.902 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009171
Numéro CAS: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
ONU: 1173
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=1e605bc1c5a21336b4d235f89449db65f680b408&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 85.3 g/l (20 °C)
Melting Point -83 °C
Molar Mass 88.11 g/mol
Boiling Point 77 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 97 hPa (20 °C)
Flash Point -4 °C
Refractive Index 1.37
Explosion Limit 2.1 - 11.5 %(V)
Density 0.90 g/cm3 (20 °C)
pH
Ignition Point 460 °C
Viscosity kinematic
Synonyms Ethyl ethanoate, Acetic ester, Ethyl ester
Hill Formula C4H8O2
Chemical Formula CH3COOC2H5
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité