Ethyle acétate, anydre (max. 0,01% H₂O) ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Acétate d'éthyle
23881.293EA 71.2 EUR InStock
23881.293
Ethyle acétate, anydre (max. 0,01% H₂O) ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Ethyle acétate
Formule: CH₃COOC₂H₅
MW: 88,11 g/mol
Point d'ébullition: 77,1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –83 °C
Densité: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –4 °C
Numéro MDL: MFCD00009171
Numéro CAS: 141-78-6
ONU: 1173
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03792
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/20/72/722072.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Aspect Liquide limpide incolore
Acidité Max. 0,0050 %
Indice de couleur Max. 10 APHA
Titre Min. 99,8 %
Résidu à l'évaporation Max. 0,0010 %
Eau (K.F.) Max. 0,0100 %
Coloration formaldéhyde-sulfurique Max. 60,0 APHA
Ethanol Max. 0,1 %
Méthanol Max. 0,1 %
Méthyle acétate Max. 0,1 %
Al (Aluminium) Max. 0,5 ppm
B (Bore) Max. 0,02 ppm
Ba (Baryum) Max. 0,1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0,5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0,05 ppm
Co (Cobalt) Max. 0,02 ppm
Cr (Chrome) Max. 0,02 ppm
Cu (Cuivre) Max. 0,02 ppm
Fe (Fer) Max. 0,1 ppm
Mg (Magnésium) Max. 0,1 ppm
Mn (Manganèse) Max. 0,02 ppm
Ni (Nickel) Max. 0,02 ppm
Pb (Plomb) Max. 0,1 ppm
Sn (Etain) Max. 0,1 ppm
Zn (Zinc) Max. 0,1 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité