Acétate d'hexyle, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Acetic acid hexyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
25539-1ML
25539-1MLEA 26.7 EUR InStock
25539-1ML
Acétate d'hexyle, Supelco®
Acétate d'hexyle
Formule: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Point d'ébullition: 338 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –80 °C
Densité: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 56 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009524
Numéro CAS: 142-92-7
EINECS: 205-572-7
ONU: 3271
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce4ed5fb4b755d7cb4a0d27a71a487d82538b0f0&vid=30c930746386cbc5cb629f40e175f92aad474ba8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité