Acétate de méthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Acetic acid methyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.09711.1000 8.09711.2500
8.09711.1000EA 35.4 EUR InStock
8.09711.1000 8.09711.2500
Acétate de méthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acétate de méthyle
Formule: C₃H₆O₂
MW: 74,08 g/mol
Point d'ébullition: 56.9 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –98 °C
Densité: 0.938 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –13 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008711
Numéro CAS: 79-20-9
EINECS: 201-185-2
ONU: 1231
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06038
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 319 g/l (20 °C)
Melting Point -98 °C
Molar Mass 74.08 g/mol
Boiling Point 56 - 58 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 217 hPa (20 °C)
Flash Point -13 °C
Refractive Index 1.3614 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 3.1 - 16 %(V)
Density 0.93 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) neutral
Ignition Point 455 °C
Saturation concentration 665 g/m3 (20 °C) Air
Evaporation number 2.2
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité