Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acétate de méthyle

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: Méthyle acétate

PROOCHE159EA 290 EUR InStock
PROOCHE159
Acétate de méthyle
Acétate de méthyle


Formule: C₃H₆O₂
MW: 74,08 g/mol
Point d'ébullition: 56,9 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –98 °C
Densité: 0,938 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –13 °C
Numéro MDL: MFCD00008711
Numéro CAS: 79-20-9
ONU: 1231
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06038
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité