Acétate de méthyle, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Acetic acid methyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
45997-5ML-F 45997-1ML-F
45997-5ML-FEA 135 EUR InStock
45997-5ML-F 45997-1ML-F
Acétate de méthyle, Supelco®
Acétate de méthyle
Formule: C₃H₆O₂
MW: 74,08 g/mol
Point d'ébullition: 56.9 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –98 °C
Densité: 0.938 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –13 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008711
Numéro CAS: 79-20-9
EINECS: 201-185-2
ONU: 1231
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06038
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=08afb932f28309b9663507ae91fa8caa84b79cfa&vid=4a8853233fbeece9b18081329d176fa8974f241d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité