Acétate de pentyle ≥98.0% (par GC), EMPLURA®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Amyle acétate
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18700.1000EA 157 EUR InStock
8.18700.9999 8.18700.1000
Acétate de pentyle ≥98.0% (par GC), EMPLURA®, Supelco®
Acétate de pentyle
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA® we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA® solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
Formule: C₇H₁₄O₂
MW: 130,19 g/mol
Point d'ébullition: 149 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –71 °C
Densité: 0,876 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 23 °C
Numéro MDL: MFCD00009500
Numéro CAS: 628-63-7
ONU: 1104
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/27/75/722775.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC, area%) ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0.875 - 0.877
Identity (IR) passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité