Acide décanoïque, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
21409-5GEA 119 EUR InStock
21409-5G
Acide décanoïque, Supelco®
Acide décanoïque
Formule: C₁₀H₂₀O₂
MW: 172,27 g/mol
Point d'ébullition: 268 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 29…32 °C
Densité: 0,893 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 147 °C
Numéro MDL: MFCD00004441
Numéro CAS: 334-48-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité