Acide behénique tech. 85%, grade technique
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Acide docosanoïque
A12850.0IEA 515 EUR InStock
A12850.0I A12850.30 A12850.50 A12850.0B
Acide behénique tech. 85%, grade technique
Acide behénique
Formule: C₂₂H₄₄O₂
MW: 340,59 g/mol
Point d'ébullition: 306 °C (60 mmHg)
Point de fusion: 74…78 °C
Densité: 0,8221 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002807
Numéro CAS: 112-85-6
Merck Index: 13,01024
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité