Acide behénique
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Acide docosanoïque
ROTH5030.1EA 0 EUR InStock
ROTH5030.1
Acide behénique
Acide behénique
Formule: C₂₂H₄₄O₂
MW: 340,59 g/mol
Point d'ébullition: 306 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 80 °C
Densité: 0,8221 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002807
Numéro CAS: 112-85-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité