Acide arachidique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
117720010 117720100 117720250
ACRO117720010EA 29.1 EUR InStock
ACRO117720010 ACRO117720100 ACRO117720250
Acide arachidique 98%
Arachidic acid
Formule: C₂₀H₄₀O₂
Point d'ébullition: 328 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 74…77 °C
Densité: liquid 0,838 g/cm³ (80 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002755
Numéro CAS: 506-30-9
EINECS: 208-031-3
Merck Index: 12,00802
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 73 to 78 °C
GC ≥97.5 %
Titration with TBAH 97.5 to 102.5 %
Solubility Passes test
Sensitivity (to sulfanilamide) Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité