Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide arachidique

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Acide eicosanoïque

EHERC13112800EA 118 EUR InStock
EHERC13112800
Acide arachidique
Acide arachidique


Formule: C₂₀H₄₀O₂
MW: 312,54 g/mol
Point d'ébullition: 328 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 75,5 °C
Densité: 0,824 g/cm³ (100 °C) (lit.)                      
Numéro MDL: MFCD00002755
Numéro CAS: 506-30-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité