Acide arachidique
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Acide eicosanoïque
MOLE13447401-5GEA 0 EUR InStock
MOLE13447401-5G
Acide arachidique
Acide arachidique
Formule: C₂₀H₄₀O₂
MW: 312,54 g/mol
Point d'ébullition: 328 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 75,5 °C
Densité: 0,824 g/cm³ (100 °C) (lit.)                      
Numéro MDL: MFCD00002755
Numéro CAS: 506-30-9
Merck Index: 12,00802
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité