Acide arachidique
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Acide eicosanoïque
ROTH8736.1EA 65.5 EUR InStock
ROTH8736.1
Acide arachidique
Acide arachidique
Formule: C₂₀H₄₀O₂
MW: 312,54 g/mol
Point d'ébullition: 328 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 75,5 °C
Densité: 0,824 g/cm³ (100 °C) (lit.)                      
Numéro MDL: MFCD00002755
Numéro CAS: 506-30-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité