Acide acétique cristallisable 99.8-100.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
20104.334EA 40.1 EUR InStock
20104.334 20104.298 20104.243 20104.312 20104.367 20104.447 20104.551 20104.323
Acide acétique cristallisable 99.8-100.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses
Acide acétique
Formule: H₃CCOOH
Point d'ébullition: 118 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 17 °C
Densité: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 38.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036152
Numéro CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
ONU: 2789
ADR: 8 (3),II
ATTEINDRE: 01-2119475328-30
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=857749088d189a3a5b82cd46ad4fc0329d1ffbf9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.8 - 100.5 %
Appearance Passes test Ph.Eur.
Dilution test Passes test ACS
IR Spectrum Passes test
Substances reducing dichromate Passes test ACS
Substances reducing KMnO4 Passes test
Alkalinity Max. 0.0004 meq/g
Boiling point 117 - 119 °C
Colouration Max. 10 APHA
Solidification point 16.2 - 16.6 °C
Substances coloured by H2SO4 Max. 150 APHA
Acetaldehyde Max. 2 ppm
Acetic anhydride Max. 100 ppm
Evaporation residue Max. 5 ppm
Formate Max. 0.05 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.5 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 10 ppm
Water Max. 0.25 %
Cl (Chloride) Max. 0.5 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 2 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 0.5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 1 ppm
Ag (Silver) Max. 0.5 ppm
Al (Aluminium) Max. 0.03 ppm
As (Arsenic) Max. 0.01 ppm
Ba (Barium) Max. 0.01 ppm
Be (Beryllium) Max. 0.01 ppm
Bi (Bismuth) Max. 0.02 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.2 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.02 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.01 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.08 ppm
Cu (Copper) Max. 0.01 ppm
Fe (Iron) Max. 0.2 ppm
Ge (Germanium) Max. 0.02 ppm
K (Potassium) Max. 0.1 ppm
Li (Lithium) Max. 0.5 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.05 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.01 ppm
Mo (Molybdenum) Max. 0.02 ppm
Na (Sodium) Max. 1 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.1 ppm
Pb (Lead) Max. 0.02 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.01 ppm
Ti (Titanium) Max. 0.02 ppm
Tl (Thallium) Max. 0.02 ppm
V (Vanadium) Max. 0.01 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.05 ppm
Zr (Zirconium) Max. 0.02 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité