Acide acétique 99.6% pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
295320010 295320025 295320100
ACRO295320010EA 47.5 EUR InStock
ACRO295320010 ACRO295320025 ACRO295320100
Acide acétique 99.6% pour analyses
Acide acétique
Formule: H₃CCOOH
Point de fusion: 16…16.5 °C
Densité: 1.048 g/cm³
Point d'éclair: 40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036152
Numéro CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
ONU: 2789
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=857749088d189a3a5b82cd46ad4fc0329d1ffbf9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.2 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Titration with NaOH ≥99.5 %
Chloride (Cl) ≤1 ppm
Sulfate (SO4) ≤1 ppm
Arsenic (As) ≤0.5 ppm
Cadmium (Cd) ≤0.1 ppm
Copper (Cu) ≤0.1 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
KMnO4-reducing substance Passes test
K2Cr2O7-reducing substance Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité