Acide acétique cristallisable 99-100%, BAKER, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
6003.2500EA 132.24 EUR InStock
6003.2500 6003.9025
Acide acétique cristallisable 99-100%, BAKER, J.T.Baker®
Acide acétique
Formule: H₃CCOOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036152
Numéro CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
ONU: 2789
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=857749088d189a3a5b82cd46ad4fc0329d1ffbf9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets Reagent Specifications for testing Ph. Eur. monographs.
Assay 99.6 - 100.5 %
Appearance passes test
Chlorides (as Cl) max. 25 mg/l
Iron (Fe) max. 5 ppm
Freezing Point min. 15.8 °C
Heavy Metals (as Pb) max. 5 ppm
Identification passes test
Reducing Substances passes test
Residue on Evaporation max. 0.005 %
Sulfates (as SO4) max. 50 mg/l
Additional Specification(s):
Substances Reducing Dichromate passes test
Water (H2O) max. 0.4 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité