Acide acétique cristallisable 99-100%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
6052.1000EA 67.93 EUR InStock
6052.1000 6052.2500 6052.9025 6052.1000PE 6052.2500PE
Acide acétique cristallisable 99-100%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Acide acétique
Formule: H₃CCOOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036152
Numéro CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
ONU: 2789
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=857749088d189a3a5b82cd46ad4fc0329d1ffbf9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Exceeds ACS Specifications
Assay min. 99.7 %
Acetic anhydride ((CH3CO)2O) max. 0.01 %
Color (APHA) max. 10
Dilution Test passes test
Residue after Evaporation max. 0.001 %
Substances Reducing Dichromate passes test
Substances Reducing KMnO4 passes test
Titrable Base (meq/g) max. 0.0004
Trace Impurities (in ppm)
Aluminium (Al) max. 0.1
Arsenic (As) max. 0.05
Chloride (Cl) max. 1
Copper (Cu) max. 0.1
Iron (Fe) max. 0.2
Nickel (Ni) max. 0.1
Heavy Metals (as Pb) max. 0.5
Sulfate (SO4) max. 1
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité