Acide Margarique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
329740050 329740250 329740010
ACRO329740050EA 73.2 EUR InStock
ACRO329740050 ACRO329740250 ACRO329740010
Acide Margarique 98%
Acide Margarique
Formule: C₁₇H₃₄O₂
Point d'ébullition: 364 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 59…61 °C
Densité: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002751
Numéro CAS: 506-12-7
EINECS: 208-027-1
Merck Index: 13,05775
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Glistening crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 63 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité