Acide hexacosanoïque 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
258210010 258211000
ACRO258210010EA 277 EUR InStock
ACRO258210010 ACRO258211000
Acide hexacosanoïque 98%
Acide hexacosanoïque
Formule: C₂₆H₅₂O₂
Point d'ébullition: 250 °C
Point de fusion: 87…89 °C
Densité: 0.81 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002811
Numéro CAS: 506-46-7
EINECS: 208-040-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Glistening powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité