Acide palmitique 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
B20322.0C B20322.0E B20322.36
B20322.0CEA 335 EUR InStock
B20322.0C B20322.0E B20322.36
Acide palmitique 95%
Acide palmitique
Purity: 95%
CAS No.: 57-10-3
Molecular Formula: C16H32O2
Formula Weight: 256.43
Flash Point: 206°(402°F)
Refractive Index: 1.4273
Odour: Odourless
Melting Point: 62-65°
Boiling Point: 215°/15mm
Beilstein Reference: 607489
Merck Reference: 14,6996
MDL No.: MFCD00002747
Formule: C₁₆H₃₂O₂
Point d'ébullition: 215 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 62…65 °C
Densité: 0.853
Point d'éclair: 206 °C (402 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002747
Numéro CAS: 57-10-3
EINECS: 200-312-9
Merck Index: 14,6996
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité