Acide palmitique
Fournisseur: Roth Carl
5907.1 5907.2
ROTH5907.1EA 35.9 EUR InStock
ROTH5907.1 ROTH5907.2
Acide palmitique
Acide palmitique
Formule: C₁₆H₃₂O₂
Point d'ébullition: 352 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 61…63 °C
Densité: 0.853 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002747
Numéro CAS: 57-10-3
EINECS: 200-312-9
Merck Index: 13,07064
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité