Acide hexanoïque
Fournisseur: Roth Carl
Danger
8799.1 8799.2
ROTH8799.1EA 20.5 EUR InStock
ROTH8799.1 ROTH8799.2
Acide hexanoïque
Acide hexanoïque
Formule: C₆H₁₂O₂
Point d'ébullition: 202 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –4.8 °C
Densité: 0.9276 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004421
Numéro CAS: 142-62-1
EINECS: 205-550-7
ONU: 2829
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01765
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité