Acide hexanoïque, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
21529-5MLEA 127 EUR InStock
21529-5ML
Acide hexanoïque, Supelco®
Acide hexanoïque
Formule: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Point d'ébullition: 202 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –4,8 °C
Densité: 0,9276 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 102 °C
Numéro MDL: MFCD00004421
Numéro CAS: 142-62-1
ONU: 2829
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01765
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité